Learn More
Ácido etilenglicol-bis-(β-aminoetileter)-N,N,N',N'- tetraacético, grado de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.4 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo |