Learn More
Ácido etilenglicol-bis-(β-aminoetileter)-N,N,N',N'- tetraacético, 99,6 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491062 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491062 500 g 500 g
11451062 10 g 10 g
11461062 25 g 25 g
11481062 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11491062 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219517490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    2028.60€ / 500 g
    Ahorro 101.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 380.35
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol-bis-(β-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Color Blanco
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 0.996
Forma física Polvo