Learn More
Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-tetraacético, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15630700 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15630700 50 g 50 g
15610700 10 g 10 g
15620700 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15630700 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0377950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
for complexometry,≥98.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-42-5
Fórmula molecular C14H24N2O10
Peso molecular (g/mol) 380.35
Número MDL MFCD00004291
Clave InChI DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2-[2-[bis(carboximetil)amino]etoxi]etoxi]etil-(carboximetil)amino]acético
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol-Bis(2-Aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraacetic Acid
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1717370
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.35g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (T)