Learn More
Etilenglicol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10579112 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579112 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10579112 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7037.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.15€
    79.03€ / 1 litros
    Ahorro 38.12€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión -13 °C
CAS 107-21-1
Color Máx. 10 (APHA)
Acidez 0,01% máx.
Densidad 1,115 g/cm³ (20 °C)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación de 116 °C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99,0%
Fórmula molecular C2H6O2
Número MDL MFCD00002885
Agua máximo 0,2%
Punto de ebullición 196 °C a 198 °C (1013 hPa)
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCO
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.07