Learn More
Etilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464663 500 g 500 g
11428920 250 g 250 g
11474663 2500 g 2500 g
11484663 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11464663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11591.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.61€
    35.65€ / 500 g
    Ahorro 7.96€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilenglicol se utiliza como precursor para la síntesis de polímeros como fibras de poliéster, resinas y polietileno tereftalato, que se puede aplicar en la fabricación de botellas de plástico. Actúa como intermediario en la síntesis del 1,4-dioxano. Desempeña un papel importante en la síntesis orgánica como grupo protector para los grupos carbonilo. Es un desecante útil debido a su alto punto de ebullición y afinidad con el agua. Desempeña un papel importante para eliminar el vapor de agua del gas natural antes de continuar con otros procesos. Su principal aplicación es como medio de transferencia de calor de convección en automóviles y ordenadores refrigerados por líquido.
Solubilidad
Miscible con agua, tolueno, tetrahidrofurano, alcohol, cloroformo y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, aldehídos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.113
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Índice Merck 14,3798
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Información de solubilidad Miscible with water,toluene,tetrahydrofuran,alcohol,chloroform and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol