Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15692950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692950 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15682950 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15612960 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15602960 4 x 2 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15692950 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 2932372L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.113g/mL at 25°C
Cantidad 2 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111°C (231.8°F)
Punto de ignición 752°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Punto de ebullición 195°C to 198°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría