Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15620960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
15620960 18 L 18 litros
1 options
Código de producto. 15620960 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 10246618LCS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
CAS 107-21-1
Densidad 1.113g/mL at 25°C
Cantidad 18 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111°C (231.8°F)
Punto de ignición 752°F
Fórmula molecular C2H6O2
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002885
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus