Learn More
Etilenglicol, 99% mín., MP Biomedicals™
Código de producto. 11436882 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436882 1 L
11426882 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436882 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215108991
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Color Incolora
Densidad 1,113g/cm3 a 20 °C
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% mín
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07