Learn More
Etilenglicol, + 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695572 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10326740 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10336740 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146750025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    133.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 23.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión De 2 °C a 3 °C
Nombre de nota 99+%
Información de descomposición >500°C
Densidad 1.1130g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 116°C (240.8°F)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido viscoso
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 465
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Índice Merck 15, 3852
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.