Learn More
Etilenglicol, 99,8 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934631 100 mL 100 ML
11914631 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.50€
    59.65€ / 100 ml
    Ahorro 9.85€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.06
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.1130g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,3852
Gravedad específica 1.113
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Viscosidad 21 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza 99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.