Learn More
Dimetanosulfonato de etileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Dimethanesulfonate |
| CAS | 4672-49-5 |
| Fórmula molecular | C4H10O6S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Bis(methanesulfonyloxy)ethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O6S2/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfoniloxietil metansulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9919 |