Learn More
Dimetilacrilato de etileno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418558 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13418558 5 L Tambor de plástico 5 litros
10607201 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10177323 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13418558 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409920051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-90-5
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00008590
Clave InChI STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene dimethacrylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 5 L
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC 2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etil 2-metilprop-2-enoato
Estabilizante 90 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 3.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.