Learn More
Dimetilacrilato de etileno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10607201 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10607201 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10177323 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13418558 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10607201 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 409922500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-90-5
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00008590
Clave InChI STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylene dimethacrylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2C=C(CH3)COOCH2-)2
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC 2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etil 2-metilprop-2-enoato
Estabilizante 90 to 110ppm MEHQ
Viscosidad 3.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido