Learn More
Dietanoato de etileno, TRC
Código de producto. 30388023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388023 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE3706405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Diethanoate
CAS 111-55-7
Fórmula molecular C6H10O4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(OCCOC(C)=O)=O
Nombre IUPAC diacetato de etano-1,2-diilo
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.06