Learn More
Dihidrocloruro de Dihidrocloruro de Didicisteína de Etileno (ECD), TRC
Código de producto. 30012664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012664 10 mg 10 miligramos
30011816 25 mg 25 miligramos
30005051 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14344010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14344-58-2
Fórmula molecular C12H24N2O4S2 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 397.38
Sinónimo N,N'-1,2-Ethanediylbis[L-cysteine]-1,1'-diethyl ester hydrochloride, (2R,2'R)-Diethyl 2,2'-(ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(3-mercaptopropanoate)
Nombre IUPAC etil (2R)-2-[2-[[(2R)-1-etoxi-1-oxo-3-sulfanilpropán-2-il]amino]etilamino-3-sulfanilpropanoato; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)[C@H](CS)NCCN[C@@H](CS)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Dicysteine Diester (ECD) Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4S2.2ClH/c1-3-17-11(15)9(7-19)13-5-6-14-10(8-20)12(16)18-4-2;;/h9-10,13-14,19-20H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1