Learn More
Etilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine |
| CAS | 107-15-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 H8 N2 |
| Cantidad | 50 mL |
| Sinónimo | Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2 |
| SMILES | NCCN |
| Nombre IUPAC | etano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 60.1 |
| Mostrar más |