Learn More
Diacrilato de etileno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562612 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562612 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10314692 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366970050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2274-11-5
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00008629
Clave InChI KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene diacrylate
Nombre de nota 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4520 to 1.4560
Cantidad 5 mL
Beilstein 02, 1469
Gravedad específica 1.04
Sinónimo 2-hydroxy-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy, hydroxynaphthoic acid, 1-naphthoic acid, 2-hydroxy, unii-e3h4qz94uy, e3h4qz94uy, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydroxy, 2-hydroxynaphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-1-naphthoicacid, 2-hydroxynaphtoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC 2-(prop-2-enoiloxi)etil prop-2-enoato
Estabilizante 100ppm MEHQ
PubChem CID 16790
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido