Learn More
Diacrilato de etileno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10314692 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10314692 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10562612 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314692 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 366970250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2274-11-5
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.17
Número MDL MFCD00008629
Clave InChI KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene diacrylate
Nombre de nota 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4520 to 1.4560
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 1469
Gravedad específica 1.04
Sinónimo ethylene diacrylate, ethylene acrylate, ethylene glycol diacrylate, acrylic acid, ethylene ester, acrylic acid, ethylene glycol diester, 2-propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester, acrylic acid, diester with ethylene glycol, 1,2-ethanediyl diacrylate, ethylene glycol dipropenoate, unii-42q902riye
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC 2-prop-2-enoiloxietil prop-2-enoato
Estabilizante 100ppm MEHQ
PubChem CID 75282
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido