Learn More
Di(tiotosilato) de etileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene Di(thiotosylate) |
| CAS | 2225-23-2 |
| Fórmula molecular | C16H18O4S4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O4S4/c1-13-3-7-15(8-4-13)23(17,18)21-11-12-22-24(19,20)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-[2-(4-metilfenil)sulfonilsulfaniletilsulfanilsulfonil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 402.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.0088 |