Learn More
Etilen-d4 glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene-d4 Glycol |
| CAS | 2219-51-4 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diol (9CI), Ethylene-1,1,2,2-d4 glycol (6CI, 7CI), Ethylene-d4 glycol (8CI), 1,2-Ethane-d4-diol, Perdeuterated ethylene glycol, Ethylene glycol-d4, Ethylene glycol-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterioetano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 66.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.0619 |