Learn More
Etilen-d4 glicol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene-d4 Glycol |
| CAS | 2219-51-4 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterioetano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 66.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 66.0619 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |