Learn More
Etileno-d4 diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylene-d4 Diamine |
| CAS | 37164-19-5 |
| Fórmula molecular | C2 D4 H4 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine-d4, 1,2-Diaminoethane-d4, Chlor-ethamine-d4, Dimethylenediamine-d4, Ethylenediammonium-d4, 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-diamine (9CI), 1,2-Diamino-1,1,2,2-tetradeuteroethane, Ethylenediamine-1,1,2,2-d4, Ethylenediamine-1,1,2,2-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterioetano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 64.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.0939 |