Learn More
Carbonato de etileno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dioxolan-2-one-d4 |
| CAS | 362049-63-6 |
| Fórmula molecular | C3 2H4 O3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 92.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0412 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |