Learn More
Clorofosfito de etileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480663 100 g 100 g
11470663 25 g 25 g
11490663 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12724.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 822-39-9 | C2H4ClO2P | 126.476 g/mol
Ethylene chlorophosphite acts as a phosphitylating agent involved in the preparation of phosphocholine and spirophosphoranes. For example, it is used in the phosphorylation of p-tert-butyl(thia)calixarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorofosfito de etileno actúa como agente fosfitilante implicado en la preparación de fosfocolina y espirofosforanos. Por ejemplo, se utiliza en la fosforilación de p-terc-butil(tia)calixarenos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-39-9
Fórmula molecular C2H4ClO2P
Peso molecular (g/mol) 126.476
Número MDL MFCD00014511
Clave InChI OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69973
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3,2-dioxafosfolano
SMILES C1COP(O1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene chlorophosphite
Densidad 1.415
Punto de ebullición 46°C to 47°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 506179
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo ethylene chlorophosphite, 1,3,2-dioxaphospholane, 2-chloro, ethylene cyclo-chlorophosphite, acmc-209pnx, 1,3,2-dioxaphospholane,2-chloro, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene phosphorochloridite 2-chloro-1,3,2-dioxap, inchi=1/c2h4clo2p/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2h
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.47
Porcentaje de pureza 97%