Learn More
Carbonato de etileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Solvent for many polymers and resins, plasticisers, rubbers and textiles.Ethylene carbonate is used as a polar solvent and a high permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It finds application in surface coatings, dyes, fibers and plastics. It is also used as a plasticizer and as a precursor to vinylene carbonate. Further, it is used in the preparation of dimethyl carbonate, which acts as a useful solvent and a mild methylating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Disolvente para muchos polímeros y resinas, plastificadores, cauchos y textiles. El carbonato de etileno se utiliza como disolvente polar y un componente de alta permitividad de electrolitos en baterías de litio. Encuentra aplicación en revestimientos de superficies, colorantes, fibras y plásticos. También se utiliza como plastificador y como precursor del carbonato de vinileno. Además, se utiliza en la preparación de carbonato de dimetilo, que actúa como un disolvente útil y un agente de metilación suave.
Solubilidad
Miscible (40 %) con agua, alcohol, acetato de etilo, benceno y cloroformo. Soluble en éter, n-butanol y tetracloruro de carbono. Soluble en agua, n-butanol, acetato de etilo, benceno, tetracloruro de carbono, éter y cloroformo. Insoluble en gasolina y aceite de trementina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes de reducción. Almacenar en lugar fresco.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethylene carbonate |
| Punto de fusión | 35°C to 37°C |
| Densidad | 1.32 |
| Punto de ebullición | 244°C to 245°C |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Cantidad | 10,000 g |
| Beilstein | 106249 |
| Información de solubilidad | Miscible (40%) with water,alcohol ethyl acetate,benzene and chloroform; Soluble in ether,n-Butanol,and carbon tetrachloride;Soluble in water,n-butanol,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,ether and chloroform; Insoluble in gasoline and turpentine oil. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.06 |
| Porcentaje de pureza | 99% |