Learn More
Carbonato de etileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422378 2500 g 2500 g
11412378 500 g 500 g
11432378 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15735.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-49-1 | C3H4O3 | 88.062 g/mol
Solvent for many polymers and resins, plasticisers, rubbers and textiles.Ethylene carbonate is used as a polar solvent and a high permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It finds application in surface coatings, dyes, fibers and plastics. It is also used as a plasticizer and as a precursor to vinylene carbonate. Further, it is used in the preparation of dimethyl carbonate, which acts as a useful solvent and a mild methylating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Disolvente para muchos polímeros y resinas, plastificadores, cauchos y textiles. El carbonato de etileno se utiliza como disolvente polar y un componente de alta permitividad de electrolitos en baterías de litio. Encuentra aplicación en revestimientos de superficies, colorantes, fibras y plásticos. También se utiliza como plastificador y como precursor del carbonato de vinileno. Además, se utiliza en la preparación de carbonato de dimetilo, que actúa como un disolvente útil y un agente de metilación suave.
Solubilidad
Miscible (40 %) con agua, alcohol, acetato de etilo, benceno y cloroformo. Soluble en éter, n-butanol y tetracloruro de carbono. Soluble en agua, n-butanol, acetato de etilo, benceno, tetracloruro de carbono, éter y cloroformo. Insoluble en gasolina y aceite de trementina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes de reducción. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-49-1
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.062
Número MDL MFCD00005382
Clave InChI KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
PubChem CID 7303
Nombre IUPAC 1,3-dioxolan-2-ona
SMILES C1COC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene carbonate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 1.32
Punto de ebullición 244°C to 245°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 106249
Información de solubilidad Miscible (40%) with water,alcohol ethyl acetate,benzene and chloroform; Soluble in ether,n-Butanol,and carbon tetrachloride;Soluble in water,n-butanol,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,ether and chloroform; Insoluble in gasoline and turpentine oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolan-2-one