Learn More
Bis[3,3-bis[3-terc-butil-4-hidroxifenil]butanoato] de etileno, Mikromol
Código de producto. 30460689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30460689 100 mg
1 options
Código de producto. 30460689 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3963.050100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bis[3,3-bis[3-terc-butil-4-hidroxifenil]butanoato] de etileno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Plastic additive 08
CAS 32509-66-3
Nombres de analitos o componentes Plastic additive 08
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C50 H66 O8
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(1,1-Dimethylethyl)-β-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-4-hydroxy-β-methylbenzenepropanoic acid 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester, 3,3-Bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyric acid ethylene ester, 1,2-Ethanediyl bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butanoate], Bis[3,3-Bis(4-hydroxy-3-tert-butyl phenyl)butanoic acid]glycol ester, Bis[3,3-bis(4-hydroxy-3-tert-butylphenyl)butanoic acid] ethylene glycol ester, Bis[3,3-bis(4'-hydroxy-3'-tert-butylphenyl)butanoic acid] ethylene glycol ester, Ethylene 1,2-bis(3,3-[3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl] butyrate, Ethylene 1,2-bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate], Ethylene 3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate, Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate], Ethylene glycol bis[3,3-bis(3'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)butyrate], Ethylene glycol bis[β,β-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate], Hostanox O 3, Hostanox O 3PWD, Plastic additive 08
Fórmula InChI InChI=1S/C50H66O8/c1-45(2,3)35-25-31(15-19-39(35)51)49(13,32-16-20-40(52)36(26-32)46(4,5)6)29-43(55)57-23-24-58-44(56)30-50(14,33-17-21-41(53)37(27-33)47(7,8)9)34-18-22-42(54)38(28-34)48(10,11)12/h15-22,25-28,51-54H,23-24,29-30H2,1-14H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)c1cc(ccc1O)C(C)(CC(=O)OCCOC(=O)CC(C)(c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)C)c3ccc(O)c(c3)C(C)(C)C)c4ccc(O)c(c4)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 3,3-bis(3-terc-butil-4-hidroxifenil)butanoiloxi]etilo 3,3-bis(3-terc-butil-4-hidroxifenil)butanoato
Peso molecular (g/mol) 795.05
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 794.4758 g/mol