Learn More
Etileno-beta-ionol-d3, TRC
Código de producto. 30380283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380283 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30380283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE917542100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene-beta-ionol-d3
CAS 77265-43-1
Fórmula molecular C15H21D3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (1E)-3-methyl-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,4-pentadien-3-ol-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-6-15(5,16)11-9-13-12(2)8-7-10-14(13,3)4/h6,9,11,16H,1,7-8,10H2,2-5H3/b11-9+/i5D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(C=C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nombre IUPAC (1E)-3-(trideuteriometil)-1-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)penta-1,4-dien-3-ol
Peso molecular (g/mol) 223.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.2015