Learn More
7-hidroxi-4-oxo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |