Learn More
6-hidroxi-4-yodo-4H-cromeno-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191052 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10522272 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10203DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 35204-44-5
Fórmula molecular C12H9IO4
Peso molecular (g/mol) 344.10
Número MDL MFCD00100378
Clave InChI HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
Nombre IUPAC etil 6-yodo-4-oxo-4H-cromeno-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1
Porcentaje de pureza 97%