Learn More
Etil 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10455512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10550932 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10653645 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10455512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00216CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 64067-99-8
Fórmula molecular C9H8ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 225.632
Número MDL MFCD03086230
Clave InChI AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
PubChem CID 2779714
Nombre IUPAC etilo 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63
Porcentaje de pureza 97%