Learn More
etilo5-amino-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10031144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10031144 25 g 25 g
10181272 1 g 1 g
10190552 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10031144 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00119EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 138907-68-3
Fórmula molecular C12H12FN3O2
Peso molecular (g/mol) 249.25
Número MDL MFCD00173917
Clave InChI RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
PubChem CID 688689
Nombre IUPAC etilo 5-amino-1-(4-fluorofenil)pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.24
Porcentaje de pureza 97%