Learn More
Etilo5-(5-bromo-2-tienil)-3-isoxazolcarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10495312 250 mg 250 miligramos
10140832 1 g 1 g
10419084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10495312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23210CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 423768-50-7
Fórmula molecular C10H8BrNO3S
Peso molecular (g/mol) 302.142
Número MDL MFCD03407336
Clave InChI OIZZMDOBYXRSNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-5-bromo-2-thienyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 2776548
Nombre IUPAC etil 5-(5-bromotiofen-2-il)-1,2-oxazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C2=CC=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle5-(5-bromo-2-thienyl)-3-isoxazolecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.15
Porcentaje de pureza 97%