Learn More
Etilo5-(2-bromoacetil)isoxazol-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10283232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10052264 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04489DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 104776-74-1
Fórmula molecular C8H8BrNO4
Peso molecular (g/mol) 262.06
Número MDL MFCD00173773
Clave InChI GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-2-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-bromoacetyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-bromoacetyl-, ethyl ester, acmc-20a3va, 5-bromoacetyl-3-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 5-2-bromanylethanoyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-2-bromo-1-oxoethyl-3-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2736373
Nombre IUPAC etilo 5-(2-bromoacetil)-1,2-oxazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.06
Porcentaje de pureza 97%