Learn More
4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713853 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10631893 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB02157EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 53715-64-3
Fórmula molecular C13H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 247.312
Número MDL MFCD00141953
Clave InChI FYPLITQTMHJFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate, maybridge1_008302, ethyl4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2743970
Nombre IUPAC 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 97%