Learn More
Etil 4-formil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10314192 250 mg 250 miligramos
10793423 1 g 1 g
10514984 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10314192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2199-64-6
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00030384
Clave InChI CLJUICOFPKFFGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-formyl-5-carbethoxypyrrole, 3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-4-formyl-1h-pyrrole, 3,5-dimethyl-4-formylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid,4-formyl-3,5-dimethyl-,ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 137486
Nombre IUPAC etilo 4-formil-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)C(C=O)=C(C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%