Learn More
etilo4-formil-2,5-dimetil-1-fenil-1H-pirrol-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10170892 1 g 1 g
10618925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00028DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175276-52-5
Fórmula molecular C16H17NO3
Peso molecular (g/mol) 271.316
Número MDL MFCD00204225
Clave InChI BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
Nombre IUPAC etilo 4-formil-2,5-dimetil-1H-fenilpirrol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 97%