Learn More
Etilo4-cloro-2-(trifluorometilo)pirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10180942 1 g 1 g
10096724 5 g 5 g
10031934 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180942 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04750DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 720-01-4
Fórmula molecular C8H6ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 254.59
Número MDL MFCD00173897
Clave InChI DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
Nombre IUPAC etilo 4-cloro-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.59
Porcentaje de pureza 97%