Learn More
etilo4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713243 1 g 1 g
10100642 10 g 10 g
10524984 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713243 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23010DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
CAS 5408-07-1
Fórmula molecular C9H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 246.10
Número MDL MFCD02647051
Clave InChI POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
PubChem CID 138486
Nombre IUPAC etilo 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1
Porcentaje de pureza 97%