Learn More
4-[(2-etoxi-2-oxoetil)tio]butanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374712 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10374712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04026DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
CAS 63449-37-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H18O4S
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)3SCH2CO2CH2CH3
Número MDL MFCD00085074
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl butanoate, ethyl 4-ethoxycarbonyl methylthio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butyrate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylbutanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulphanyl butanoate, butanoic acid,4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-,ethyl ester, butanoic acid, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-, ethyl ester
Clave InChI QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC
Nombre IUPAC 4-(2-etoxi-2-oxoetil)sultanilbutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 234.31
PubChem CID 2778847
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.31
Porcentaje de pureza 97%