Learn More
Etilo3-amino-4-(metilamino)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354052 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10364052 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00109DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 66315-23-9
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD04110945
Clave InChI ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
Nombre IUPAC etilo 3-amino-4-(metilamino)benzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%