Learn More
etilo3,5-diclorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10039521 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10029521 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10138784 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039521 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00759EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 91085-56-2
Fórmula molecular C9H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 219.06
Número MDL MFCD00221467
Clave InChI JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
Nombre IUPAC 3,5-diclorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.07
Porcentaje de pureza 97%