Learn More
etilo2-(feniltio)acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10272692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10272692 1 g 1 g
10794003 10 g 10 g
10496852 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10272692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08693DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7605-25-6
Fórmula molecular C10H12O2S
Peso molecular (g/mol) 196.264
Número MDL MFCD00145107
Clave InChI SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
Nombre IUPAC etil 2-fenilsulfanilacetato
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(phenylthio)acetate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%