Learn More
Etil2-mercapto-1H-imidazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10553242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10272982 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06163DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 64038-64-8
Fórmula molecular C6H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00068042
Clave InChI PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
PubChem CID 2736338
Nombre IUPAC etil 2-sulfanilideno-1,3-dihidroimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.21
Porcentaje de pureza 97%