Learn More
etilo2-cloro-3-ciano-6-metilisonicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10405712 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10192834 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF00966DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40108-12-1
Fórmula molecular C10H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 224.644
Número MDL MFCD00023416
Clave InChI XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, isonicotinic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-4-carbethoxy-6-methylpyridine, ethyl2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 142408
Nombre IUPAC etil 2-cloro-3-ciano-6-metilpiridina-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.65
Porcentaje de pureza 97%