Learn More
Etil2-cloro-3,4-dimetoxibenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10475492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10475492 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10475492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09278EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H13ClO4
Número MDL MFCD00085062
Cantidad 10 g
Sinónimo maybridge1_002113
Clave InChI AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 2-cloro-3,4-dimetoxibenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 244.67
PubChem CID 2774987
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.67
Porcentaje de pureza 97%