Learn More
ethyle2-bromobenzoate, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10603075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10603075 10 g 10 g
10032124 50 g 50 g
10575855 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10603075 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00160EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6091-64-1
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Clave InChI BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
Nombre IUPAC etil 2-bromobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle2-bromobenzoate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.44g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4CO2C2H5
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%