Learn More
etilo2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10242742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10242742 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10703443 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10242742 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00750DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 22900-83-0
Fórmula molecular C7H8BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 250.11
Número MDL MFCD03791227
Clave InChI CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
Nombre IUPAC etilo 2-bromo-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle2-bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.12
Porcentaje de pureza 97%