Learn More
Etil2-amino-5-metil-4-feniltiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10180912 1 g 1 g
10229934 5 g 5 g
10168314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00937DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4815-37-6
Fórmula molecular C14H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 261.339
Número MDL MFCD01763475
Clave InChI SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
Nombre IUPAC etil 2-amino-5-metilo-4-feniltiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Porcentaje de pureza 97%