Learn More
Etil2-amino-4-metiltiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10039121 1 g 1 g
10205144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10039121 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00116DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 43088-42-2
Fórmula molecular C8H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 185.241
Número MDL MFCD00051669
Clave InChI ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
Nombre IUPAC etilo 2-amino-4-metiltiofeno-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%